Learn More
Macherey-Nagel™ Feuille d’aluminium Alugram SILGUR
76.70€ - 149.00€
Spécification
Granulométrie | 5 à 17 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Feuille d’aluminium |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Surface spécifique | ∼500 m2/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12750833
|
Macherey-Nagel™
818422 |
10 x 20 cm |
76.70€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12794738
|
Macherey-Nagel™
818412 |
10 x 20 cm |
76.70€
20 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12760833
|
Macherey-Nagel™
818423 |
20 x 20 cm |
149.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
5 à 17 μm | |
Feuille d’aluminium | |
∼500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |