Learn More
Cole Parmer Alumina process tube, open both ends, 2in OD, 18in
Marque:  Cole Parmer 33910-5
Alumina process tube, open both ends, 2in OD, 18in
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.95000kg
Code produit. 15312204
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet