Learn More
Bochem™ Plateformes de laboratoire anodisées en aluminium
Fabriqués conformément aux normes DIN. 12897 Les supports-élévateurs pour laboratoire anodisés en aluminium Bochem™ sont dotés d’un bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser.
153.00€ - 905.00€
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé, acier inox |
---|---|
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10325911
|
Bochem™
11016 |
100 mm |
184.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10653652
|
Bochem™
11021 |
130 mm |
153.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10759611
|
Bochem™
11031 |
200 mm |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10294601
|
Bochem™
11041 |
240 mm |
404.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10080911
|
Bochem™
11081 |
300 mm |
665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10616571
|
Bochem™
11090 |
400 mm |
905.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
- Bouton ergonomique arrondi et facile à utiliser
- Ciseau en acier inox 18/10
- La charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et la charge statique maximale (Kg max. stat.) sont conformes à la norme DIN 12897
- Le type 1 (240 x 240 mm) utilise une roue de réglage manuelle
- Le type 2 (300 x 300 mm) comprend un cliquet qui se raccorde à la roue de réglage
Spécification
Aluminium anodisé, acier inox | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |