Learn More
Aluminium, technique, feuille, ≈ 0,1 mm d’épaisseur, SLR, Fisher Chemical
Marque: Fisher Chemical A/1570/53
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7429-90-5 Poids : 0.50000kg
Spécification
500g | |
Al | |
Récipient en plastique | |
Formes solides diverses | |
660°C |
7429-90-5 | |
134029 | |
26.97g/mol | |
Gris-Argent | |
2327°C |