Learn More
Aluminium, technique, feuille, ≈ 0,1 mm d’épaisseur, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Spécification
Couleur | Gris-Argent |
Point de fusion | 660°C |
Point d’ébullition | 2327°C |
Quantité | 250 g |
Poids de la formule | 26.97g/mol |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Forme | Formes solides diverses |