Learn More
Fisherbrand™ Plateaux de coulage de gel pour système d’électrophorèse horizontale sur gel Vari-gel MIDI TVG-SYS
Accessoires à utiliser avec système d’électrophorèse horizontale sur gel Varigel MIDI TVG-SYS.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11796155
Quantité Prix
1 116.00€ / 1 pièce
10 101.89€ / 1 pièce
Expédition estimée
19-03-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Les plateaux de gel transparents UV permettent de placer directement sur un transilluminateur UV pour la visualisation du gel une fois coloré
  • Décalage d’électrode asymétrique : empêche l’inversion accidentelle de polarité, ce qui empêche les pertes d’échantillon dans le tampon
  • Portes de coulage en aluminium - assurent un coulage facile du gel à l’intérieur ou à l’extérieur du réservoir. Elles glissent dans des rainures préformées à l’extrémité du plateau de gel pour assurer un joint sûr contre les fuites de gel
  • Disponibles en trois dimensions différentes.
Spécification
Spécification
Gel Casting Tray
150 mm
100 mm