Learn More
Solution de métal standard en aluminium 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073200
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
134029
This item is not returnable. View return policy
134029
Aluminum Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 100 mL
Couleur Incolore
pH 1
Forme physique Liquide
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium solution 1000 ppm
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
missing translation for 'delimitedSupplementalStatement'
  • MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid, Aluminum nitrate