Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudages en aluminium
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tubes d’échafaudage en aluminium Fisherbrand™ sont fabriqués à partir d’un alliage d’aluminium durable.
Marque:  Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.15100kg
Code produit. 11562662
  • 8.95€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-06-2024
Description
  • Diamètre : environ 13 mm
  • Disponible en deux longueurs différentes
  • S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Spécification
Alliage d’aluminium
1 m
Tube