Learn More
Buerkle™ Échantillonneur multi-couches en aluminium
L’échantillonneur multi-couches en aluminium Buerkle™ permet de prélever des échantillons à partir de toutes les couches du récipient.
Marque:  Buerkle™ 5317-2085
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.77250kg
Code produit. 10036281
  • 222.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 16-08-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aluminium
  • Plus petit espace possible entre le tube intérieur et le tube extérieur
  • Nettoyage facile, pointe amovible
  • Codage couleur (échantillonneur Multi et Uno)
  • Matériaux ultra-purs
  • Excellent traitement, modèle robuste
  • Avec tube intérieur ouvert, pas de chambres séparées et grand volume d’échantillonnage
  • Divers produits en vrac peuvent être recueillis avec les lances, de la poudre la plus fine aux grains de grande taille tels que le maïs ou les noix
Spécification
Spécification
Oui
25 mm
En forme de T
85 cm
Norme DIN ISTA
130 mL
Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
3 ouvertures et tube interne ouvert
Aluminium
Échantillonneur toutes couches