Learn More
Haldenwanger™ Creusets de forme haute conique en céramique d’aluminium
25.45€ - 296.80€
Spécification
Matériau | Céramique, aluminium |
---|---|
Product Type Specs | Creuset |
Forme | Conique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10232121
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/1 |
20mL |
68.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10303821
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/2 |
30mL |
79.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10729131
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/6 |
250mL |
296.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10579671
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/3 |
45mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
10748361
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*C/00 |
10mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Céramique, aluminium | |
Creuset | |
Conique |