Learn More
Haldenwanger™ Creusets à fond plat cylindriques en céramique d’aluminium
91.00€ - 350.00€
Spécification
Matériau | Céramique, aluminium |
---|---|
Product Type Specs | Creuset |
Forme | Cylindrique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10540252
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/1 |
5 ml |
103.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10252311
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/3 |
30mL |
91.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10453731
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/4 |
60 ml |
350.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10048660
|
Haldenwanger™
L ALSINTTIEGEL*A/5 |
110mL |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Céramique, aluminium | |
Creuset | |
Cylindrique |