missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum chloride, Anhydrous, sublimed, ≥98%, Honeywell Fluka™

Anhydrous, sublimed,≥98%

Marque:  Honeywell Fluka 11019-50KG

Code nomenclature Nacres: NA.23

Informations supplémentaires : CAS : 7446-70-0 Poids : 50.00000kg Transport : UN number : 1726 Chem class : 8 Pack group : II

Quantité. 50kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15661000

  • 630.92€ / 50kg


Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier

Spécification

Identifiants chimiques

7446-70-0
MFCD00003422
aluminium chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminium

Spécification

Aluminum chloride
7446-70-0
≤100.0000%
MFCD00003422
aluminium chloride anhydrous, aluminum iii chloride, aluminiumchloride, aluminumchloride, aluminum chlorid, aluminum cloride, alumimum chloride, aluminum-chloride, trichloroaluminium, chloride aluminium
>98%
2.44 g/cm3
1mmHg (100°C)
50kg
Anhydrous, sublimed, ≥98%
≥90.0000%
AlCl3
UN1726
133.3
Essential Salts
Fiberboard Box
190°C (literature)
Vidéos
Documents