Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Relier une borne de terre au sol
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 818579
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.26800kg
Code produit. 15694467
  • 28.83€ / 1 pièce
Expédition estimée
30-06-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Aluminum
315 mm
1.016 mm
Blanc sur bleu
Rond
1 de chaque
Indoor and Outdoor
-40°C to 140°C