Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Flèche directionnelle 45°, coin supérieur droit, rouge
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
8.70€ - 10.85€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type de montage | Trous d’angle |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,016 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15674797
|
Brady™
830836 |
100 mm | 100 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15684797
|
Brady™
830837 |
200 mm | 200 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
Trous d’angle | |
1,016 mm | |
Carré | |
Blanc sur rouge |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |