Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Douche de sécurité
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 815723
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.00500kg
Code produit. 15674347
  • 7.23€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 06-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Aluminum
Indoor and Outdoor
1.016 mm
-40°C to 140°C
Blanc sur vert
Carré
1 de chaque
100 mm
100 mm