Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Démarrage automatique
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
6.00€ - 26.25€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,016 mm |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15684747
|
Brady™
828990 |
100 mm | 87 mm |
6.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15694747
|
Brady™
828991 |
200 mm | 173 mm |
11.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15604757
|
Brady™
828992 |
315 mm | 273 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
Triangulaire | |
Noir sur jaune |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |