Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Attention ; Démarrage automatique
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 828990
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.01300kg
Code produit. 15684747
  • 6.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
1 de chaque
87 mm
100 mm
Triangulaire
Noir sur jaune
Aluminium
Intérieur et extérieur
1,016 mm
-40°C à 140°C
Monde entier