Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Port d’un casque de protection
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
12.10€ - 35.90€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Quantité | 1 de chaque |
À utiliser avec (application) | Intérieur et extérieur |
Épaisseur | 1,016 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15694517
|
Brady™
819918 |
100 mm |
12.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15604527
|
Brady™
819919 |
200 mm |
14.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15614527
|
Brady™
819920 |
315 mm |
35.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Aluminium
- Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
1,016 mm | |
Rond | |
Blanc sur bleu |
Aluminium | |
Intérieur et extérieur | |
-40°C à 140°C | |
Monde entier |