Learn More
Brady™ En aluminium : Panneau de sécurité ISO - Port de gants de protection
Panneau conforme à la norme ISO 7010.
Marque:  Brady™ 819174
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09300kg
Code produit. 15684487
  • 11.80€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 01-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Aluminium
  • Pour les utilisations en intérieur et extérieur
Spécification
Spécification
ISO 7010
Monde entier
Aluminum
200 mm
1.016 mm
Blanc sur bleu
Rond
1 de chaque
Indoor and Outdoor
-40°C to 140°C