Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Buna N
8.37€ - 28.94€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Type | Centrage intérieur KF |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) extérieur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10762152
|
Welch™
701081 |
16 mm |
28.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10640153
|
Welch™
701083 |
25 mm |
8.37€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10596292
|
Welch™
701085 |
40 mm |
9.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bague de centrage et collier de serrage• Pour chaque raccord, en fonction du diamètre, prévoir:
• Une bague de centrage
• Un collier de serrage
• Les brides normalisées Pneurop permettent de raccorder de façon étanche les différents éléments de commande et de canalisation de vide
• Bague de centrage alu/Perbunan
Spécification
Aluminium | |
1 de chaque | |
Centrage intérieur KF |