Learn More
Rogo Sampaic™ Support élévateur pour laboratoire en aluminium
166.42€ - 287.26€
Spécification
Matériau | Aluminium anodisé |
---|---|
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11747265
|
Rogo Sampaic™
FCD002 |
de 65 à 280 mm |
235.32€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11757265
|
Rogo Sampaic™
FCD003 |
de 65 à 290 mm |
287.26€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11737265
|
Rogo Sampaic™
FCD001 |
65 mm |
166.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Aluminium anodisé | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |