Learn More
Fisherbrand™ Supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium
Un réglage précis de la hauteur est possible en un tour de vis. Les supports-élévateurs pour laboratoire en aluminium Fisherbrand™ sont fabriqués selon des tolérances proches avec une vis de fonctionnement en acier inox.
102.00€ - 504.00€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Comprend | Avec vis en acier inoxydable |
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) de la base | Longueur (métrique) de la base | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) de la base | Longueur (métrique) de la base | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11775386
|
Fisherbrand™
|
100 mm | 100 mm | de 43 à 140 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11825091
|
Fisherbrand™
|
150 mm | 150 mm | de 60 à 290 mm |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12484060
|
Fisherbrand™
|
200 mm | 200 mm | de 57 à 290 mm |
261.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11735396
|
Fisherbrand™
|
40 mm | 50 mm | de 36 à 78 mm |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12862527
|
Fisherbrand™
|
260 mm | 320 mm | de 128 à 470 mm |
504.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Fini anodisé bleu
- Totalement stable et exempt de mouvements à bascule
- Les plaques supérieure et inférieure sont spécialement conçues pour l’extrusion d’aluminium, offrant un support rigide et robuste exceptionnel
Spécification
Aluminium | |
Avec vis en acier inoxydable | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |