Learn More
Isopropoxyde de magnésium-aluminium, 99,95+ % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11393728
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69207-83-6
MFCD00070426
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
69207-83-6
MFCD00070426
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aluminum magnesium isopropoxide
Point de fusion 40°C
Point d’ébullition 114°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 10 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 550.53
Pourcentage de pureté ≥99.95%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion