Learn More
Isopropoxyde de magnésium-aluminium, 99,95+ % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Aluminum magnesium isopropoxide |
Point de fusion | 40°C |
Point d’ébullition | 114°C (0.2 mmHg) |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 2 g |
Numéro UN | UN3181 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 550.53 |
Pourcentage de pureté | ≥99.95% |
Forme physique | Masse cristalline à faible fusion |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Aluminum magnesium isopropoxide
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H228-Matière solide inflammable.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .