Learn More
Cole-Parmer™ Nacelle de pesée, sans huile, en aluminium
Conçues pour les balances de mesure d’humidité. Les nacelles de pesée sans huile en aluminium Cole-Parmer&trade sont idéales pour le stockage, la distribution, ainsi que les tests et la pesée polyvalents.
Marque: Cole-Parmer™ 01018-20
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.73000kg
Description
- Boîte à parois lisses, à fond plat, polyvalente
- Sans huile et sans revêtement
- En aluminium, sans huile
- Jetable
Spécification
Oui | |
Rond | |
Balances universelles | |
76,2 mm | |
1.3 g |
Aluminium | |
Nacelle de pesée | |
6 mm | |
64 mm |