Learn More
Oxyde d’aluminium, activé, neutre, en phase gamma, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389368
54.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Aluminum oxide is used as an adsorbent, desiccating agent and in the manufacture of dental cements and refractories. It is used in protein extraction as a component in the preparation of tissues and in bushings, spindles, lapping, polishing, refractory coating for investment casting shells, decorative non-skid tile and pressure blasting. It is also used in varnishes, for textile impregnation, in cosmetics and as an intermediate in pharmaceutical production. It is a source of aluminum in various reactions. It is used as a catalyst in a variety of reactions such as the Claus process and in the dehydration of alcohols to alkenes and as a grinding or blending agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Note relative au nom Activated, neutral, gamma-phase
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,356
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC dialuminium ; oxygène(2-)
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté 99.9%
Odeur Odorless
Densité Tap density: 2.4 to 5.0g/cm3