Learn More
Alfa Aesar™ Oxyde d’aluminium, basique, qualité HPLC Flash
Marque:  Alfa Aesar™ 045949.A1
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1344-28-1 Poids : 1.00000kg
Quantité. 1kg
Code produit. 15432587
  • 169.00€ / 1kg
Expédition estimée
15-02-2021
Identifiants chimiques
1344-28-1
101.96
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
9989226
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
dialuminium ; oxygène(2-)
Spécification
Aluminum oxide
1344-28-1
Al2O3
14,356
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
dialuminium ; oxygène(2-)
9989226
Poudre
Odorless
1.765
Blanc
1kg
Basic
Al2O3
MFCD00003424
aluminium oxide, aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
[O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3]
101.96
101.96
HPLC Flash
18 to 32 Micron APS
2980°C
2045°C
Vidéos
FDS Documents