Learn More
Oxyde d’aluminium, basique, qualité HPLC Flash, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080024
40.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1344-28-1
Al2O3
101.96
MFCD00003424
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
9989226
[O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 2980°C
Nom chimique ou matériau Aluminum oxide
Point de fusion 2045°C
Note relative au nom Basic
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Formule linéaire Al2O3
Merck Index 14,356
Nom IUPAC dialuminium(3+) trioxidandiide
Poids de la formule 101.96
Qualité HPLC Flash
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.765