Learn More
Dodécahydrate de sulfate de potassium d’aluminium, puriss. p.a. Réactif ACS, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15693310
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
7784-24-9
AlH24KO20S2
474.372
MFCD00149143
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
62667
CHEBI:86465
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
7784-24-9
AlH24KO20S2
474.372
MFCD00149143
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
kalinite, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium alum dodecahydrate, potash alum dodecahydrate, aluminum potassium disulfate dodecahydrate, unii-1l24v9r23s, alum, potassium, dodecahydrate, potassium aluminum sulfate dodecahydrate, aluminum potassium sulfate dodecahydrate, potassium aluminum disulfate dodecahydrate
62667
CHEBI:86465
Disulfate de potassium et d’aluminium dodécahydraté
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[K+]
Puriss. p.a., réactif ACS, Réactif Pharmacopée européenne, ≥ 99,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Aluminum Potassium Sulfate Dodecahydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 500 g
Formule linéaire AlK(SO4)2 · 12H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 474.39g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité ACS/certifié pur
Densité 1.757g/mL at 25°C