Learn More
Cole-Parmer™ Pelle en aluminium
40.55€ - 68.24€
Spécification
Type de produit | Pelle |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Type de poignée | Manche rainuré |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11799879
|
Cole-Parmer™
07207-02 |
350 mL |
40.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775168
|
Cole-Parmer™
07207-06 |
1100 ml |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
Pelle | |
Aluminium | |
Manche rainuré |