Learn More
Brady™ Panneaux indiquant l’obligation de se laver les mains en aluminium
Marque: Brady™ 806831
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.02300kg
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal se laver les mains
Spécification
100 mm |