Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre ronds Boston ambrés avec bouchons phénoliques noirs
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Closure Liner:
Caoutchouc
Cône en polyéthylène
Quantité:
12
24
48
60
108
160
288
Description
Le verre sodocalcique Boston rond, couleur ambre, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en phénol noirs intégrés pour garantir la propreté
- Ouverture à col vissant étroit, bords incurvés et corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet
- Les bouchons phénoliques noirs forment un joint exceptionnellement étanche et offrent une bonne protection contre les produits chimiques
- Les revêtements se moulent eux-mêmes autour des zones d’étanchéité de la finition à mesure que le bouchon est vissé, éliminant presque complètement les fuites, l’évaporation, la contamination, la liaison et le retrait
- Idéals pour tout, des liquides aux savons, aux macro-invertébrés.
Spécification
Capacité (métrique) | 240 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 21 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 13 mm |
Hauteur (métrique) avec bouchon | 139 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 108 |
Type | Flacon rond Boston |
Couleur de bouchon | Noir |
Afficher plus |