Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre ronds Boston ambrés avec bouchons en polypropylène blanc
Click to view available options
Capacité (impériale):
1 oz.
2 oz.
4 oz.
8 oz.
16 oz.
32 oz.
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1 000 ml
Description
Le verre sodocalcique Boston rond, couleur ambre, de type III est idéal pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons. Conditionné dans des boîtes pratiques avec bouchons en polypropylène blancs intégrés pour garantir la propreté
- Flacons à usage général idéals lorsque l’intégrité du contenu et la protection contre les UV sont importantes
- Dotés d’une ouverture à col vissant étroit, de bords incurvés et d’un corps rond
- Le verre offre un minimum d’interférences chimiques avec le contenu
- La couleur ambrée absorbe toutes les longueurs d’onde du spectre ultraviolet, garantit l’intégrité du stockage à long terme et offre une excellente protection pour le contenu sensible aux UV
- Le bouchon en polypropylène blanc offre une bonne résistance aux chocs, une bonne résistance thermique et une bonne flexibilité
Spécification
Joint de fermeture | Mousse de PTFE / polyéthylène |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 20-400 mm |
Diamètre (métrique) | 31 mm |
Hauteur (métrique) | 79 mm |
Type de produit | Flacon rond Boston |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 18 mm |