Learn More
Fisherbrand™ Empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé
169.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
169.36 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21749" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
169.36 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21749" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1000 ml
Longueur (métrique):
74 mm
101 mm
121 mm
Quantité:
12/boîte
24/boîte
Description
Stockage idéal pour les poudres sèches sensibles à la lumière. Les empaqueteuses à col large ambrées à prénettoyage personnalisé Fisherbrand™ sont en verre sodocalcique ambré.
- Col large pour un accès facile
- Prénettoyés pour les particules visibles à l’aide d’eau déionisée
- Avec bouchon en PP blanc avec revêtement en PE expansé revêtu de PTFE
Spécification
Capacité | 2,02 oz., 60 ml |
Joint de fermeture | PTFE / PE |
Matériau du bouchon | PTFE |
Taille du bouchon | 33-400 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Flacon à col large |
Capacité (métrique) | 60 ml |
Capacité (impériale) | 2,02 oz. |
Procédure de nettoyage | Eau purifiée USP |
Couleur | Ambré |