Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre pour conditionnement à col large ambrés sans bouchons
Click to view available options
Capacité (métrique):
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
Description
- Dotés d’une grande ouverture
- La couleur ambrée filtre les longueurs d’onde ultraviolettes
- Souvent utilisés dans les applications chimiques et environnementales
Spécification
Taille du bouchon | 45-400 mm |
Diamètre (métrique) | 65 mm |
Hauteur (métrique) | 119 mm |
Type de produit | Flacon de conditionneur à col large |
Capacité (métrique) | 250 ml |
Couleur | Ambré |
Diamètre (métrique) externe du col | 41 mm |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 32 mm |
Matériau | Verre (type 3) |
Quantité | 84 |