Learn More
Amberlite™ IRA-402, forme CI, résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4259095
22.40 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
52439-77-7
MFCD00145564
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
52439-77-7
MFCD00145564
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Résines d’échange d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Amberlite™ IRA-402
Forme physique Billes
Granulométrie Particle size analysis: uniformity coefficient: <1.60, harmonic mean size: 0.600 to 0.750mm,% <0.300mm: <1.0%,%>1.180mm: <5.0%
Conditionnement Flacon en plastique
Capacité totale de volume (Cl):> 1.20 eq/L
Capacité de rétention d’eau (Cl): 49.0 to 60.0%
Couleur Jaune
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.