Learn More
Amberlite™ IRN-77, résine échangeuse d’ions, qualité nucléaire, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4408669
42.53 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11128-94-2
Styrene-DVB
MFCD00145822
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
11128-94-2
Styrene-DVB
MFCD00145822
Styrène-DVB ; résine échangeuse de cations fortement acide
Amberlite™ IRN-77 is used in the primary water treatment for the removal of fission products, activated corrosion products and suspended matter. It is also used to control the pH of the reactor coolant stream by removing the excess lithium. Further, it is used in the removal of radioactive cations such as Cesium from waste streams. In addition to this, it is used as a cation exchanger to determine the sorption activity towards cesium(I) and strontium(II) using isothermal titration calorimetry and solution-depletion method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Amberlite IRN-77
Forme physique Billes
Odeur Odorless
Couleur Marron
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water,acid and alkali and various organic solvents.
Qualité Noyau