Learn More
Ambersep™ 900(OH), résine échangeuse d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047367
20.60 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1000 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9017-79-2
MFCD00802695
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
9017-79-2
MFCD00802695
Specially sized for use in Ambersep resin systems and high-flow rate condensate polishing. It holds regenerable mixed bed applications such as the production of ultrapure water for semiconductor manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Spécialement dimensionné pour une utilisation dans les systèmes de résine Ambersep et pour le polissage des condensats à débit élevé. Il contient des applications de lit mixte régénérables telles que la production d’eau ultra-pure pour la fabrication de semi-conducteurs.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ambersep™ 900(OH)
Note relative au nom ion exchange resin
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.