Learn More
Invitrogen™ Acétat d’ammonium (5 M), exempt de RNase
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
67.75€ - 160.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acétate d’ammonium |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
Concentration | 5 M |
Type d’emballage | Flacon |
Gamme de produits | Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10534645
|
Invitrogen™
AM9070G |
100 mL |
67.75€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10075664
|
Invitrogen™
AM9071 |
500 mL |
160.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
La solution d’acétate d’ammonium 5 M Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire est fournie dans une bouteille. La solution est certifiée exempte de RNase, économique et prête à l’emploi. En raison de l’ubiquité des RNases, la fabrication de produits à utiliser avec l’ARN s’avère particulièrement difficile. Les tampons et réactifs sans nucléase Invitrogen™ sont fabriqués sur des sites spécifiquement conçus pour empêcher l’introduction des nucléases. Des essais hautement sensibles concernant la présence de RNases ont été menés à différentes étapes du procédé de fabrication afin de garantir une qualité optimale. Ces réactifs font l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante, et d’activité de RNAse.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Acétate d’ammonium | |
5 M | |
Ambion™ | |
Température ambiante |
Conserver à température ambiante. | |
Flacon | |
De qualité biologie moléculaire | |
Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.