Learn More
Invitrogen™ Barrier (Filter) Tips, 10 μL size (compatible with Pipetman™ pipettors)
Le filtre en aérosol empêche la contamination croisée des échantillons
Marque:  Invitrogen™
240.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : CAS : 9048-46-8 Poids : 1.02000kg
Code produit. 10046104
  • 361.00€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Dix racks contenant 8 x 12 pointes chacun
Description
Description
  • Les pointes sont exemptes de RNase et de DNase et sont idéales pour la manipulation dʼARN, les applications de PCR et le travail avec des radio-isotopes ou des produits chimiques toxiques
  • Compatibles avec les pipeteurs Pipetman™
  • Chaque lot de pointes est soumis à des tests rigoureux de contamination par RNase et certifié dʼêtre exempt de nucléase
Analyse de purification dʼARN& dʼADN&, Réactifs de purification dʼARN généraux& Accessoires, PCR,& PCR en temps réel, extraction dʼARN, PCR en temps réel (qPCR), isolement dʼARN total, ARN total des tissus de cellules animales&, isolement dʼARN transcriptome, isolement dʼARNm, isolement de microARN
Spécification
Spécification
10 μl
Stérile
Pointe à barrière
Température ambiante
Invitrogen™
À filtre
Rack
Conserver à température ambiante
Pipetman™ Pipette