Learn More
Invitrogen™ Formamide (Deionized)
Déionisé, sans nucléase, et conditionné sous forme liquide dans un flacon en verre ambré sous argon
185.00€ - 730.00€
Spécification
Couleur | Incolore |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à 4° ou -20°C dans de petites aliquotes. |
Type d’emballage | Flacon |
Type de produit | Formamide |
Gamme de produits | Ambion™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10229524
|
Invitrogen™
AM9344 |
5 x 500 g |
730.00€
2500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10742297
|
Invitrogen™
AM9342 |
500 g |
185.00€
500g |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Le formamide Ambion a été déminéralisé, il est exempt de nucléases et est fourni conditionné sous la forme d’un liquide dans une bouteille en verre ambré sous argon.
- Le formamide abaisse la température de fusion des duplex d’acides nucléiques
- Il est largement utilisé dans des applications telles que le transfert de Southern et de Northern, les essais de protection contre les nucléases, la cartographie S1 et l’hybridation in situ
- Pour les applications critiques, il est recommandé que le formamide provenant de flacons précédemment ouverts soit déminéralisé avant utilisation
- Le produit a été testé pour la contamination par ARNase et DNase
- Stocker à 4°C ou -20°C dans de petites aliquotes
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Incolore | |
Flacon | |
Ambion™ | |
Liquide |
Conserver à 4° ou -20°C dans de petites aliquotes. | |
Formamide | |
>99,5% |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.