Learn More
Invitrogen™ Guanidine Thiocyanate
Recommandé pour l’isolement d’ARN
Marque: Invitrogen™ AM9422
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg Transport : UN number : 1759 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Le thiocyanate de guanidine est un réactif de qualité biologie moléculaire ultra pur. Il est exempt d’activité protéasique et nucléasique détectable et est un dénaturant protéique fort, car le cation guanidinium et l’anion thiocyanate sont des agents chaotropiques. Il est fourni dans un flacon de 500 g. Il est recommandé pour l’isolement de l’ARN, en particulier pour les tissus tels que le pancréas avec des niveaux élevés d’activité d’ARNase. En solution, il est connu sous le nom de thiocyanate de guanidinium. Le thiocyanate de guanidine est soumis à des tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase et d’exonucléase non spécifiques contaminantes, ainsi qu’une activité RNAse.
Spécifications :
- Aspect : Cristaux blancs
- Poids moléculaire : 118,16
- Pureté : > 99 %
- Stabilité : illimitée dans des conditions ambiantes sèches ; Conserver dans un récipient foncé
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules animales et tissus
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Isothiocyanate de guanidine | |
>99% | |
Température ambiante |
Extraction de l’ARN | |
Ambion™ | |
500 g | |
Poudre |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.