Learn More
Invitrogen™ SiARN de contrôle positif du facteur VII in vivo
ARNsi de contrôle positif du Facteur VII In Vivo Ambion™
722.00€ - 2595.00€
Spécification
Contenu et stockage -20°C
À utiliser avec (application) Transfection d’ARNi
Comprend Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la remise en suspension
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Type de produit ARNsi à contrôle positif facteur VII in vivo Ambion™
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15581114
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
4459408
50 nmol
912.00€
50nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
15561104
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
4457292
250 nmol
2595.00€
250nmol
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
15501511
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
4459408
50 nmol Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Dispositifs de contrôle Ambion™ In Vivo siARN
  • Contrôles validés du siARN pour optimiser les expériences de siARN ciblant les transcrits codants et non codants
  • Testé fonctionnellement au contrôle positif aux siARN dans plusieurs lignées cellulaires courantes
  • Fonctionnellement prouvé par contrôles négatifs comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
  • Incluez les modifications Silencer™ Select pour une spécificité accrue ou les modifications Ambion™ In Vivo pour une stabilité accrue
  • À utiliser dans les cellules de souris
    Que sont les siARN Ambion™ In Vivo ?
    Les siARN Ambion™ In Vivo sont conçus à l’aide de l’algorithme Silencer™ Select éprouvé et intègrent des modifications chimiques pour une meilleure stabilité du sérum grâce à une livraison in vivo. La stabilité sérique ajoutée ne compromet pas les performances des siARN. Les siARN Ambion™ In Vivo se sont révélés non toxiques in vivo (souris) et non immunogènes (tests sur les cellules). Dans les tests sur les cellules, les siARN Ambion™ In Vivo présentent une puissance équivalente ou supérieure à celle des siARN Silencer™ Select Le résultat est une meilleure confiance dans vos expériences siARN in vivo, une meilleure réduction des risques lorsqu’elles sont associées à une solution de livraison efficace et l’assurance d’effets non spécifiques limités.
    siARN de contrôle positif du facteur VII (FVII)
    Le dispositif Ambion™ In Vivo Factor VII siARN, compatible In Vivo, offre un contrôle positif pour les expériences impliquant l’administration de siARN Ambion™ In Vivo aux souris. Le facteur VII (FVII⁄F7 ; également connu sous le nom de proconvertine) est une protéase sérine dépendante de la vitamine K qui fonctionne comme une protéine centrale dans la cascade de coagulation. La FVII est synthétisée dans le foie et sécrétée dans le plasma où elle circule sous une forme inactive. Après l’administration des siARN ciblé par le FVII dans le foie, le knockdown peut être mesuré en quantifiant les niveaux de protéines FVII dans le sang par des dosages chromogènes robustes et disponibles dans le commerce. De plus, des échantillons de sang peuvent être prélevés sur le même animal à plusieurs moments après l’injection de siARN. Ces caractéristiques permettent des mesures de knockdown beaucoup plus rapides et efficaces pour le FVII que pour les cibles génétiques qui nécessitent une quantification des niveaux d’ARNm dans les tissus hépatiques, ce qui fait de FVII un contrôle idéal pour l’administration in vivo de siARN.
    Contrôle qualité
    Ambion™ synthétise et purifie chaque siARN Ambion™ In Vivo dans des installations de pointe pour respecter les normes de qualité les plus strictes. Dans le cadre de nos procédures rigoureuses de contrôle de la qualité, chaque oligonucléotide d’ARN est analysé par spectrométrie de masse MALDI-TOF et nous utilisons la HPLC pour en surveiller la pureté. Pour garantir la plus haute des qualités, nous évaluons également chaque ARNic d’hybridation par électrophorèse sur gel afin de confirmer que les chaînes hybrident correctement. Le résultat est un ARNic de première qualité qui est purifié et prêt à l’emploi.
    Contrôles compatibles in vivo
    Nos siARN de contrôle In Vivo Ready sont soumis à ce niveau supplémentaire de purification et d’essai requis pour l’introduction de siARN dans les animaux. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est davantage purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un siARN très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications in vivo. Les siARN in vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 μM en présence d’eau déionisée, les siARN compatibles in vivo contiennent <5,0 mM Na+, <0,06 mM K+, et <0,02 mM Mg2+.
  • Spécification
    Spécification
    -20°C
    Le siARN (recuit) est expédié à température ambiante sous forme d’oligonucléotides séchés dans un seul tube, avec 1,75 ml d’eau sans nucléase pour la remise en suspension
    ARNsi à contrôle positif facteur VII in vivo Ambion™
    Transfection d’ARNi
    Non conjugué(e)
    Facteur VII