Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
ARNsi préconçu Ambion™ in vivo
Marque: Ambion™ 4457302
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
Les siRNA Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les dernières améliorations dans la conception des siARN, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie. Ces siARN sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.Spécification
Température ambiante | |
ARNsi pré-conçu in vivo Ambion™ | |
250 nmol |
Ambion™ In-vivo Pre-designed siRNA, 250nmol, Solid, Powder, HPLC In-vivo Ready Purity, Combined Knockdown Effectiveness and Stability, Easy Tracking of Administered siRNAs, Double-Stranded siRNAs That are Recognized by the RNA-induced Silencing Complex (RISC) to Mediate Inhibition of a Target Gene | |
Compatible avec la HPLC in vivo | |
Solide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.