Learn More
Ambion™ Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
ARNsi préconçu Ambion™ in vivo
Marque:  Ambion™ 4457298
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15501501
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
Les ARNsi Ambion™ sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception des ARNsi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie. Ces ARNsi sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
Spécification
Spécification
Blanc
L’ARNSi préconçu Ambion™ In-vivo, 5 nmol, poudre, blanc, pureté standard, efficacité et stabilité combinées d’extinction, suivi facile des ARNsi administrés, ARNsi double brin reconnus par le complexe RISC (RNA-induced Silencing Complex) à
Ambion™
Étalon
Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
ARNsi
SiARN préconçu Ambion™ In vivo
5 nmol