Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™-Gly Kit
Alternative aux systèmes à base de formaldéhyde pour les analyses Northern, utilise une solution de chargement glyoxal/DMSO pour la dénaturation des échantillons
Marque:  Invitrogen™ AM1946
809.56 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21648" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 4.28000kg
Code produit. 10146584
  • 1094.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
ARN de contrôle positif, pTRI-GAPDH de souris, DECAtemplate §-actine-souris, colorant de charge de formaldéhyde, tampon ULTRAhyb, tampon de gel dénaturant 10X et tampon de migration de gel MOPS 10X, agarose-LE, tampon de transfert, solution de lavage à faible stringence nº 1, solution de lavage à stringence élevée n  2 et RNaseZap™, eau sans nucléase
Description
Description
  • L’utilisation de glyoxal/DMSO au lieu de formaldéhyde pour la préparation des échantillons évite la nécessité de verser et de faire fonctionner les gels dans une hotte filtrante et élimine les problèmes de sécurité associés à l’utilisation du formaldéhyde
  • Les gels de glyoxal peuvent être préparés sur la paillasse de laboratoire : ; pas de réactifs nocifs
  • Sensibilité accrue jusqu’à 100 fois par rapport aux protocoles d’hybridation standard
  • Réduit l’hybridation à 2 heures pour de nombreux messages
  • Le kit complet contient un tampon d’hybridation ULTRAhyb™, du gel et des réactifs de lavage pour 10 à 20 gels
  • Compatible avec les sondes d’ADN, d’ARN ou d’oligonucléotides marquées isotopiques ou non isotopiques
  • Suffisamment de réactifs sont fournis pour traiter une membrane de 1 000 cm2
  • Les échantillons d’ARN dénaturés par le glyoxal peuvent montrer des bandes plus nettes sur les transferts Northern par rapport aux échantillons dénaturés et exécutés en présence de formaldéhyde
  • La procédure rationalisée NorthernMax-Gly est plus pratique et plus rapide que le protocole de gel glyoxal standard : Un seul réactif est utilisé pour la dénaturation et le chargement des échantillons, le temps d’incubation pour la dénaturation des échantillons a été réduit et aucune recirculation du tampon n’est nécessaire pendant l’électrophorèse
  • Le rapport de volume de la solution de dénaturation glyoxale à l’échantillon d’ARN est inférieur à celui de nombreux protocoles, de sorte que la précipitation de l’échantillon avant le chargement du gel n’est généralement pas nécessaire
  • Un échantillon d’ARN et un modèle pour la synthèse des sondes sont également fournis comme témoins pour chaque kit
  • Compatible avec les gels contenant du glyoxal
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, transfert Northern, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
• L’ARN témoin positif, le pTRI-GAPDH de souris, le DECAtemplate §-actine-souris et le colorant de charge au glyoxal doivent tous être stockés à -20°C.
• Le tampon ULTRAhyb™ et le tampon de migration de préparation de gel⁄10X doivent être stockés à 4°C.
• L’agarose-LE™, le tampon de transfert, la solution de lavage à faible stringence n° 1, ml la solution de lavage à stringence élevée n° 2 et la RNaseZap™ doivent être stockés à température ambiante.
• L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température.
Réactifs pour l’analyse Northern
Gels contenant du glyoxal
Température ambiante