Learn More
Invitrogen™ Phenol:Chloroform:IAA, 25:24:1, pH 6.6
Élimine les problèmes de manipulation et offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
167.00€ - 285.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Phénols
Contenu et stockage Conserver à 4°C ou -20°C.
Type d’emballage Flacon
pH pH 6,6
Gamme de produits Ambion™
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10554645
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9730
100 mL
167.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
pour voir le stock disponible 
10678885
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
AM9732
400 mL
285.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
  • Dans les procédures d’extraction d’ARN et d’ADN, le mélange acide phénol-chloroforme-AIA (pH 7,9) aide à stabiliser l’interface et empêche la formation de mousse lors du mélange
  • La préparation du phénol pour utilisation dans les applications de biologie moléculaire est une procédure chronophage et souvent dangereuse en raison de sa nature toxique et corrosive.
  • Les phénols saturés pré-mélangés d’Ambion™, dont la qualité a été testée, sont prêts à l’emploi
  • Cela élimine les problèmes de manipulation et offre une alternative pratique, sûre et facile à la préparation de solutions à partir de phénol cristallin
  • Fourni à un pH de 6,6 (pH 7,9 ± 0,2), avec tampon inclus
  • Stocker de 4°C à 20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Phénols
Flacon
Ambion™
Température ambiante
Conserver à 4°C ou -20°C.
pH 6,6
De qualité biologie moléculaire
Liquide