Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 RNA Lysis Buffer
Recharge de tampon en gros
Marque: Invitrogen™ 12173022
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.03000kg
Description
Le tampon de lyse PureLink RNA 96 est livré séparément en plusieurs formats : 750 ml en vrac ou en quantités suffisantes pour traiter des plaques de 50 x 96 ml. Plaques de filtration, lavage I, lavage II et plaques réceptrices en option disponibles séparément.
- Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total issu des cellules et des tissus d’origine animale, ARN total extrait des échantillons bactériens, ARN total issu des cellules végétales, ARN total de la levure
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.