Learn More
Invitrogen™ PureLink™ 96 RNA Wash Buffer I
Recharge de tampon en gros
Marque:  Invitrogen™ 12173032
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.15000kg
Code produit. 10604833
  • 2130.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 14-05-2024
Description
Le tampon de lavage PureLink RNA 96 est livré séparément en plusieurs formats : 5 x 1 l en vrac ou en quantités suffisantes pour traiter des plaques de 50 x 96 ml. Plaques de filtration, tampon de lyse, plaques de lavage II et plaques réceptrices en option disponibles séparément.
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé de l’ARN total, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total issu des cellules et des tissus d’origine animale, ARN total extrait des échantillons bactériens, ARN total issu des cellules végétales, ARN total de la levure
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante.
5 x 1 mL