Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Transcriptome Isolation Kit, bacteria
Élimine 95 à 98 % de l’ARNr
Marque: Invitrogen™ K155004
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.14000kg
Includes: Les kits d’isolement de RiboMinus comprennent des microbilles magnétiques RiboMinus, des bactéries, des sondes à levures et des tampons d’hybridation RiboMinus humain/souris, des bactéries ou sonde à levure et tampon d’hybridation Le module de concentration RiboMinus en option contient des cartouches de centrifugation, des tubes de lavage, des tubes de récupération, du tampon de liaison, du tampon de lavage et de l’eau exempte de RNase (traitée au DEPC).
Description
Nouveaux systèmes de purification, les kits d’isolement du transcriptome RiboMinus™ enrichissent l’ensemble du spectre de la transcription ARN par la déplétion de grandes molécules d’ARN ribosomiques dans un échantillon d’ARN total. Ces kits emploient une sonde d’acide nucléique bloqué (LNA) marquée à la biotine 5μ spécifique pour les ARNr de grande taille afin d’éliminer 95 à 98 % des molécules d’ARNr de l’ARN humain, de souris, de bactéries ou d’ARN total de levure. Cette élimination augmente la représentation des espèces de transcripts de l’ARN, y compris la queue non poly(A), l’ARN pré-traité, les petits ARNt, l’ARNic, le petit ARN nucléaire, le micro-ARN, l’ARNm fragmenté et d’autres ARN de régulation qui ne peuvent pas être purifiés par des méthodes de sélection poly(A).
L’ARN purifié est concentré et convient à de nombreuses applications en aval, notamment l’analyse de microarrays, la construction de bibliothèques et la qRT-PCR.
- Analyse complète de l’ensemble du transcriptome sans contamination ni interférence de l’ARNr
- Collecte plus complète d’éléments transcrits du génome, sans se fonder sur des méthodes de purification de poly(A)
Analyse plus claire et plus propre des biopuces grâce à des rapports signal / bruit de fond plus élevés
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, analyse et génotypage de l’expression génétique, analyse par biopuces, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN pour les microarrays d’expression, isolement de l’ARN transcriptome
Spécification
Les kits d’isolement de RiboMinus™ comprennent des microbilles magnétiques RiboMinus™, des bactéries, des sondes à levures et des tampons d’hybridation RiboMinus™ humain/souris, des bactéries ou sonde à levure et tampon d’hybridation Le module de concentration RiboMinus™ en option contient des cartouches de centrifugation, des tubes de lavage, des tubes de récupération, du tampon de liaison, du tampon de lavage et de l’eau exempte de RNase (traitée au DEPC). Conserver les modules d’isolement à +4°C et le module de concentration à température ambiante. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’un stockage correct. | |
1,25 heures | |
ARN du transcriptome | |
Analyse de la microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR de transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc | |
RiboMinus™ | |
Jusqu’à 10 µg d’ARN total | |
RiboMinus | |
Microbille magnétique |
Microbille magnétique | |
ARN total (bactérien) | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
12 | |
1 | |
ARN du transcriptome | |
1 µg |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.